Learn More
5-Bromopiridina-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15455468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15455468 5 g 5 g
15445468 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15455468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59224.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 113118-81-3 | C6H4BrNO | 186.008 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 113118-81-3
Fórmula molecular C6H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 186.008
Número MDL MFCD03265758
Clave InChI NGUVGKAEOFPLDT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromonicotinaldehyde, 5-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo-3-formylpyridine, 3-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 3-bromo-5-formylpyridine, 3-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 3-bromopyridine-5-carbaldehyde, 5-bromo-3-pyridinecarbaldehyde
PubChem CID 2784734
Nombre IUPAC 5-bromopiridina-3-carbaldehído
SMILES C1=C(C=NC=C1Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde
Punto de fusión 98°C to 102°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.01
Porcentaje de pureza 97%