Learn More
Ácido 5-bromopiridina-3-borónico, téc. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11354516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11354516 1 g 1 g
11374516 250 mg 250 miligramos
11364516 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11354516 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L20084.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
CAS: 452972-09-7 | Molecular Formula: C5H5BBrNO2 | Molecular Weight: 201.81 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 452972-09-7
Fórmula molecular C5H5BBrNO2
Peso molecular (g/mol) 201.81
Número MDL MFCD02685634
Clave InChI ICCGFOKNFZWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromopyridine-3-boronic acid, 5-bromopyridin-3-yl boronic acid, 3-bromopyridine-5-boronic acid, 3-bromo-5-pyridineboronic acid, 3-bromopyridyl-5-boronic acid, 5-bromo-3-pyridyl boronic acid, 3-bromo-5-pyridylboronic acid, boronic acid, 5-bromo-3-pyridinyl, 5-bromopyridine-3-boronicacid, pubchem5305
PubChem CID 3814811
Nombre IUPAC ácido (5-bromopiridina-3-il)borónico
SMILES OB(O)C1=CN=CC(Br)=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyridine-3-boronic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 9119873
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.82
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico