Learn More
5-bromopyridine-3-boronic acid, 97%, Maybridge
Código de producto. 10346754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10346754 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10346754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00046DA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyridine-3-boronic acid
CAS 452972-09-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C5H5BBrNO2
Número MDL MFCD02685634
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromopyridine-3-boronic acid, 5-bromopyridin-3-yl boronic acid, 3-bromopyridine-5-boronic acid, 3-bromo-5-pyridineboronic acid, 3-bromopyridyl-5-boronic acid, 5-bromo-3-pyridyl boronic acid, 3-bromo-5-pyridylboronic acid, boronic acid, 5-bromo-3-pyridinyl, 5-bromopyridine-3-boronicacid, pubchem5305
Clave InChI ICCGFOKNFZWCTJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES OB(O)C1=CN=CC(Br)=C1
Nombre IUPAC ácido (5-bromopiridina-3-il)borónico
Peso molecular (g/mol) 201.81
PubChem CID 3814811
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.81
Porcentaje de pureza 97%