Learn More
Ácido 5-bromopiridina-2-carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11324669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324669 5 g 5 g
11451697 1 g 1 g
11461697 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11324669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25675.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 30766-11-1 | C6H3BrNO2 | 201.00 g/mol
5-Bromopyridine-2-carboxylic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-bromopiridina-2-carboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30766-11-1
Fórmula molecular C6H3BrNO2
Peso molecular (g/mol) 201.00
Número MDL MFCD00234149
Clave InChI MNNQIBXLAHVDDL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-bromopicolinic acid, 5-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2-carboxypyridine, 5-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, 5-bromo-2-picolinic acid, 5-bromo-2-carboxy pyridine, 5-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 5-bromopyridine-2-carboxylicacid
PubChem CID 608544
Nombre IUPAC ácido 5-bromopiridina-2-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=CC=C(Br)C=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 173°C to 175°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 98%