Learn More
5-Bromopiridina-2-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11489270 5 g 5 g
11479270 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489270 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50154.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 31181-90-5 | C6H4BrNO | 186.008 g/mol
5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromopiridina-2-carboxaldehído se utiliza como intermedio en la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 31181-90-5
Fórmula molecular C6H4BrNO
Peso molecular (g/mol) 186.008
Número MDL MFCD04112535
Clave InChI ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromopicolinaldehyde, 5-bromo-2-formylpyridine, 5-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridine-carbaldehyde, pubchem5059, 5-bromo picolinaldehyde
PubChem CID 9877562
Nombre IUPAC 5-bromopiridina-2-carbaldehído
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyridine-2-carboxaldehyde
Punto de fusión 94°C to 96°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.01
Porcentaje de pureza 99%