Learn More
5-bromopyridine-2-carbaldehyde, 97%, Maybridge
Código de producto. 10060314
Cambiar vista
Click to view available options
Frasco de vidrio ámbar; 5 g
Código de producto.
10060314 Frasco de vidrio ámbar; 5 g
1 options
Código de producto. 10060314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07847DE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopyridine-2-carbaldehyde
CAS 31181-90-5
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C6H4BrNO
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-bromopicolinaldehyde, 5-bromo-2-formylpyridine, 5-bromo-2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromopyridine-2-carboxaldehyde, 5-bromo-pyridine-2-carbaldehyde, 5-bromo-2-pyridinecarbaldehyde, 2-pyridinecarboxaldehyde, 5-bromo, 5-bromo-2-pyridine-carbaldehyde, pubchem5059, 5-bromo picolinaldehyde
Clave InChI ZQVLPMNLLKGGIU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC=C1Br)C=O
Nombre IUPAC 5-bromopiridina-2-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 186.008
PubChem CID 9877562
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.01
Porcentaje de pureza 97%