Learn More
(5-bromopiridin-2-il)[2-(terc-butildimetilsililoxi)etil]metilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5-Bromopyridin-2-yl)[2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]me |
| CAS | 326496-01-9 |
| Fórmula molecular | C14 H25 Br N2 O Si |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H25BrN2OSi/c1-14(2,3)19(5,6)18-10-9-17(4)13-8-7-12(15)11-16-13/h7-8,11H,9-10H2,1-6H3 |
| SMILES | CN(CCO[Si](C)(C)C(C)(C)C)c1ccc(Br)cn1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-N-[2-[terc-butil(dimetil)silil]oxietil]-N-metilpiridin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 345.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.092 |