Learn More
(5-Bromopirid-2-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (5-Bromopyrid-2-yl)methanol |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.02 |
| Porcentaje de pureza | 97% |