Learn More
5-bromoftalida, TRC
Código de producto. 30341284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30341284 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30341284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68657010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromophthalide
CAS 64169-34-2
Fórmula molecular C8H5BrO2
Cantidad 10 g
Sinónimo 1(3H)-Isobenzofuranone, 5-bromo-, 5-Bromo-3H-isobenzofuran-1-one, 5-Bromoisobenzofuran-1(3H)-one, 5-Bromophthalide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5BrO2/c9-6-1-2-7-5(3-6)4-11-8(7)10/h1-3H,4H2
SMILES Brc1ccc2C(=O)OCc2c1
Nombre IUPAC 5-bromo-3H-2-benzofuran-1-ona
Peso molecular (g/mol) 213.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.9473