Learn More
5-Bromoftalida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10332913 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10332913 100 g Frasco de vidrio 100 g
10091592 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10332913 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373331000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64169-34-2
Fórmula molecular C8H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 213.03
Número MDL MFCD01797360
Clave InChI IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
PubChem CID 603144
Nombre IUPAC 5-bromo-3H-2-benzofuran-1-ona
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromophthalide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162°C to 166°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino