Spécification
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromophthalide |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Punto de fusión | 162°C to 166°C |
| Color | Beige a amarillo |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (HPLC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.03 |
| Afficher plus |