Learn More
5-Bromoftalida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091592 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10091592 25 g Frasco de vidrio 25 g
10332913 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10091592 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 373330250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64169-34-2
Fórmula molecular C8H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 213.03
Número MDL MFCD01797360
Clave InChI IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
PubChem CID 603144
Nombre IUPAC 5-bromo-3H-2-benzofuran-1-ona
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Spécification
Nombre del producto químico o material 5-Bromophthalide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162°C to 166°C
Color Beige a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.