Learn More
5-Bromoftalida, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456777 5 g 5 g
15466777 25 g 25 g
15476777 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456777 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33891.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64169-34-2 | C8H5BrO2 | 213.03 g/mol
5-Bromophthalide is an important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field. It is a key intermediate of citalopram.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromoftalida es un importante intermedio orgánico. Se puede usar en los sectores de los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes. Es un intermedio clave del citalopram.
Solubilidad
Soluble en acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64169-34-2
Fórmula molecular C8H5BrO2
Peso molecular (g/mol) 213.03
Número MDL MFCD01797360
Clave InChI IUSPXLCLQIZFHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromophthalide, 5-bromoisobenzofuran-1 3h-one, 5-bromo-1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo-3h-isobenzofuran-1-one, 1 3h-isobenzofuranone, 5-bromo, 5-bromo-2-benzofuran-1 3h-one, 5-bromo-3-hydroisobenzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-2-benzofuran-1-one, 5-bromo-1,3-dihydro-isobenzofuran-1-one, 5-bromphthalide
PubChem CID 603144
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-dihidro-2-benzofuran-1-ona
SMILES BrC1=CC=C2C(=O)OCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromophthalide
Punto de fusión 162°C to 166°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.03
Porcentaje de pureza 98%