Learn More
Bromuro de 5-bromopentiltrimetilamonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromopentyl-trimethylammonium Bromide |
| CAS | 15008-33-0 |
| Fórmula molecular | C8 H19 Br N . Br |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H19BrN.BrH/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9;/h4-8H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].C[N+](C)(C)CCCCCBr |
| Nombre IUPAC | Bromuro de 5-bromopentil(trimetil)azanio |
| Peso molecular (g/mol) | 289.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.9884 |