Learn More
Ácido 5-bromopentilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromopentylboronic acid |
| CAS | 120986-85-8 |
| Fórmula molecular | C5H12BBrO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| SMILES | B(CCCCCBr)(O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 194.86 |