Learn More
Acetato de 5-bromopentilo, TRC
Código de producto. 30338214
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30338214 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30338214 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB68610050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopentyl Acetate
CAS 15848-22-3
Fórmula molecular C7H13BrO2
Cantidad 50 g
Sinónimo 5-Bromo-1-pentanol Acetate, 1-Acetoxy-5-bromopentane, 5-Bromo-1-acetoxypentane
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
SMILES CC(=O)OCCCCCBr
Nombre IUPAC acetato de 5-bromopentilo
Peso molecular (g/mol) 209.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0099