Learn More
Acetato de 5-bromopentilo, 98%
Código de producto. 11462987
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Cantidad Packungsgröße
11462987 100 g 100 g
11442987 5 g 5 g
11452987 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11462987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15549.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 15848-22-3 | C7H13BrO2 | 209,08 g/mol
El acetato de 5-?bromopentilo se utiliza para modelar la toxicidad de los haloésteres en bacterias marinas como Vibrio fischeri. Se utiliza para producir 5-bromo-pentan-1-ol, una materia prima para síntesis química.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El acetato de 5-bromopentilo se utiliza para modelar la toxicidad de los haloésteres en bacterias marinas como la Vibrio fischeri. Se utiliza para producir 5-bromo-pentan-1-ol, una materia prima para la síntesis química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15848-22-3
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.08
Número MDL MFCD00039204
Clave InChI JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoamyl acetate, 5-bromo-n-amyl acetate, 1-acetoxy-5-bromopentane, 1-pentanol, 5-bromo-,1-acetate, 5-?bromopentyl acetate, acmc-209dhw, 5-bromopentylacetate, 5-bromo-1-pentanyl acetate, 5-bromopentyl acetate, acetic acid 5-bromoamyl ester
PubChem CID 85140
Nombre IUPAC acetato de 5-bromopentilo
SMILES CC(=O)OCCCCCBr
Specifica
Nombre del producto químico o material 5-Bromopentyl acetate
Densidad 1.255
Punto de ebullición 109°C to 110°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.462
Cantidad 100 g
Beilstein 1752109
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.09
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.