Learn More
Acetato de 5-bromopentilo, 98%
Description
El acetato de 5-?bromopentilo se utiliza para modelar la toxicidad de los haloésteres en bacterias marinas como Vibrio fischeri. Se utiliza para producir 5-bromo-pentan-1-ol, una materia prima para síntesis química.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
El acetato de 5-bromopentilo se utiliza para modelar la toxicidad de los haloésteres en bacterias marinas como la Vibrio fischeri. Se utiliza para producir 5-bromo-pentan-1-ol, una materia prima para la síntesis química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en un recipiente bien sellado. Incompatible con agentes oxidantes.
Spécification
Spécification
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromopentyl acetate |
| Densidad | 1.255 |
| Punto de ebullición | 109°C to 110°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | >110°C (230°F) |
| Índice de refracción | 1.462 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 1752109 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.09 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
RU– Solo para uso en investigación
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.