Learn More
Éster etílico del ácido 5-bromopentanoico, TRC
Código de producto. 30342112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30342112 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30342112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6861252.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester
CAS 14660-52-7
Fórmula molecular C7H13BrO2
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 5-Bromo-valeric Acid Ethyl Ester, 5-Bromopentanoate Ethyl Ester, 5-Bromopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 5-bromopentanoate, Ethyl 5-bromovalerate, Ethyl delta-bromovalerate, NSC 310169
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCBr
Nombre IUPAC etil 5-bromopentanoato
Peso molecular (g/mol) 209.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0099