Learn More
Ácido 5-bromopentanoico-3,3,4,4-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromopentanoic-3,3,4,4-d4 Acid |
| CAS | 42932-62-7 |
| Fórmula molecular | C5 D4 H5 Br O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Bromovaleric Acid-d4, 1-Bromo-4-carboxybutane-d4, 5-Bromo-1-pentanoic Acid-d4, 5-Bromopentanoic Acid-d4, 5-Bromovaleric Acid-d4, NSC 53507-d4, delta-Bromovaleric Acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)/i1D2,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(CBr)C([2H])([2H])CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 5-bromo-3,3,4,4-tetradeuteriopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 185.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0037 |