Learn More
5-Bromooxindol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420050 5 g 5 g
11410050 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50573.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 20870-78-4 | C8H6BrNO | 212.046 g/mol
5-Bromooxindole is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromooxindol es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Soluble en dimetilformamida.
Notas
Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado lejos de sustancias incompatibles, como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20870-78-4
Fórmula molecular C8H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 212.046
Número MDL MFCD00456998
Clave InChI VIMNAEVMZXIKFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromooxindole, 5-bromoindolin-2-one, 5-bromo-2-oxindole, 5-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-2-indolinone, 5-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-bromo-1,3-dihydro, 5-bromo-2-oxindol, 1,3-dihydro-5-bromoindol-2-one
PubChem CID 611193
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)Br)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromooxindole
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in Dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.05
Porcentaje de pureza 98%