Learn More
5-Bromooxindol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10307694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10307694 1 g 1 g
10673615 5 g 5 g
10430564 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10307694 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor S05248DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 20870-78-4
Fórmula molecular C8H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 212.046
Clave InChI VIMNAEVMZXIKFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromooxindole, 5-bromoindolin-2-one, 5-bromo-2-oxindole, 5-bromo-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 5-bromo-2-indolinone, 5-bromo-1,3-dihydro-indol-2-one, 2h-indol-2-one, 5-bromo-1,3-dihydro, 5-bromo-2-oxindol, 1,3-dihydro-5-bromoindol-2-one
PubChem CID 611193
Nombre IUPAC 5-bromo-1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)Br)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1, 3-dihydro-2H-indol-2-one
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.05
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromooxindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.