Learn More
Ácido 5-bromonicotínico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10246650 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246650 10 g Frasco de vidrio 10 g
10358490 50 g Frasco de vidrio 50 g
10647304 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10246650 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 211390100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20826-04-4 | C6H4BrNO2 | 202.01 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20826-04-4
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.01
Número MDL MFCD00009783
Clave InChI FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromonicotinic acid, 5-bromo nicotinic acid, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, nicotinic acid, 5-bromo, 5-bromo-nicotinic acid, 3-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-bromo pyridine-5-carboxylic acid, pubchem1211, acmc-209fev
PubChem CID 88707
Nombre IUPAC ácido 5-bromopiridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromonicotinic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 178°C to 180°C
Color Marrón o gris amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(C5H3N)COOH
Cantidad 10 g
Beilstein 22, 44
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromonicotinic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.