Learn More
Alfa Aesar™ 5-Bromonicotinic acid, 98%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440124
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440124 100 g 100 g
11420124 5 g 5 g
11430124 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440124 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A13589.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20826-04-4
Fórmula molecular C6H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 202.01
Número MDL MFCD00009783
Clave InChI FQIUCPGDKPXSLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromonicotinic acid, 5-bromo nicotinic acid, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo, nicotinic acid, 5-bromo, 5-bromo-nicotinic acid, 3-bromo-5-pyridine carboxylic acid, 3-bromo pyridine-5-carboxylic acid, pubchem1211, acmc-209fev
PubChem CID 88707
Nombre IUPAC ácido 5-bromopiridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=CC(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromonicotinic acid
Punto de fusión 182°C to 186°C
Cantidad 100 g
Beilstein 115854
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.01
Porcentaje de pureza 98%