Learn More
5-bromonaftalen-1-amina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromonaphthalen-1-amine |
| CAS | 4766-33-0 |
| Fórmula molecular | C10H8NBr |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Bromo-1-naphthalenamine, 1-Amino-5-bromonaphthalene, 5-Amino-1-bromonaphthalene, 5-Bromo-1-naphthylamine, 5-Bromonaphthalen-1-amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8BrN/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6H,12H2 |
| SMILES | Nc1cccc2c(Br)cccc12 |
| Nombre IUPAC | 5-bromonaftalen-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 222.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.984 |