Learn More
5-(Bromometil)fluoresceína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Bromomethyl)fluorescein |
| CAS | 148942-72-7 |
| Fórmula molecular | C15 H16 N2 O |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | 5-(Bromomethyl)-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-[9H]xanthen]-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N2O/c1-12-5-3-7-14(16-12)10-9-13-6-4-8-15(11-13)17-18-2/h3,5,7,11H,4,6,8H2,1-2H3/b17-15+ |
| SMILES | CO\N=C\1/CCCC(=C1)C#Cc2cccc(C)n2 |
| Nombre IUPAC | (E)-N-metoxi-3-[2-(6-metilpiridin-2-il)etinil]ciclohex-2-en-1-imina |
| Peso molecular (g/mol) | 240.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 240.126 |