Learn More
5-(Brometil)-3-fenilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10642485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10642485 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10172934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10642485 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64508CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 2039-50-1
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.084
Número MDL MFCD00159724
Clave InChI ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2748796
Nombre IUPAC 5-(bromometil)-3-fenil-1,2-oxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-bromomethyl-3-phenylisoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl, 5-bromomethyl-3-phenyl-isoxazole, 3-phenyl-5-bromomethylisoxazole, isoxazole,5-bromomethyl-3-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.08
Porcentaje de pureza 97%