Learn More
5-(Brometil)-3-fenilisoxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10172934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10172934 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10642485 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10172934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC64508DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 2039-50-1
Fórmula molecular C10H8BrNO
Peso molecular (g/mol) 238.084
Número MDL MFCD00159724
Clave InChI ANRMBFFXQKJEIS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2748796
Nombre IUPAC 5-(bromometil)-3-fenil-1,2-oxazol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Bromomethyl)-3-phenylisoxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-bromomethyl-3-phenylisoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl-1,2-oxazole, isoxazole, 5-bromomethyl-3-phenyl, 5-bromomethyl-3-phenyl-isoxazole, 3-phenyl-5-bromomethylisoxazole, isoxazole,5-bromomethyl-3-phenyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.08
Porcentaje de pureza 97%