Learn More
5-(bromometil)-2-metil-4-(trifluorometilo)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10376754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10376754 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10295644 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10376754 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC76308DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1000339-73-0
Fórmula molecular C6H5BrF3NS
Peso molecular (g/mol) 260.07
Número MDL MFCD09264554
Clave InChI OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethylthiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole
PubChem CID 26597955
Nombre IUPAC 5-(bromometilo)-2-metil-4-(trifluorometilo)-1,3-tiazol
SMILES CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.08
Porcentaje de pureza 97%