Learn More
5-(bromometil)-2-metil-4-(trifluorometilo)-1,3-tiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10295644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295644 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10376754 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295644 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC76308CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 1000339-73-0
Fórmula molecular C6H5BrF3NS
Peso molecular (g/mol) 260.07
Número MDL MFCD09264554
Clave InChI OYDQGPCAYKWSAU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-1,3-thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl thiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethylthiazole, 5-bromomethyl-2-methyl-4-trifluoromethyl-thiazole
PubChem CID 26597955
Nombre IUPAC 5-(bromometilo)-2-metil-4-(trifluorometilo)-1,3-tiazol
SMILES CC1=NC(=C(CBr)S1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Bromomethyl)-2-methyl-4-(trifluoromethyl)-1, 3-thiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.08
Porcentaje de pureza 97%