Learn More
Éster de pinacol del ácido 5-brometil-2-fluorobencenoborónico, 96 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15467386
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Unit Size:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15467386 250 mg 250 miligramos
15457386 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15467386 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H62400.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1256360-47-0
Fórmula molecular C13H17BBrFO2
Peso molecular (g/mol) 314.989
Número MDL MFCD17926519
Clave InChI UEBRMJPFPXLIMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-5-bromomethyl-2-fluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-bromomethyl-2-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 5-bromomethyl-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
PubChem CID 53217273
Nombre IUPAC 2-[5-(bromometil)-2-fluorofenil]-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC(=C2)CBr)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Bromomethyl-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.99
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Sólido