Learn More
5-bromometil-2-cloropiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromomethyl-2-chloropyridine |
| CAS | 182924-36-3 |
| Fórmula molecular | C6 H13 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-(Bromomethyl)-2-chloropyridine, 2-Chloro-5-bromomethylpyridine, 5-Bromomethyl-2-chloropyridine, 6-Chloro-3-bromomethylpyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H13NO3/c8-3-4-6(10)5(9)1-2-7-4/h4-10H,1-3H2/t4-,5+,6+/m0/s1 |
| SMILES | OC[C@@H]1NCC[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,4R)-2-(hidroximetil)piperidina-3,4-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 147.172 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.09 |