Learn More
5-(Bromometil)-2,1,3-benzoxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10765915
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10765915 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
10562832 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10324232 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10765915 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09708EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 32863-31-3
Fórmula molecular C7H5BrN2O
Peso molecular (g/mol) 213.03
Número MDL MFCD00174369
Clave InChI BUJFLTNYWUEROF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromomethyl-2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethylbenzofurazan, 5-bromomethyl benzofurazan, 2,1,3-benzoxadiazole, 5-bromomethyl, zlchem 1034, 5-bromomethylbenzofurazane, 5-bromomethyl benzo c furazan, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 oxadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzooxadiazole
PubChem CID 2735587
Nombre IUPAC 5-(bromometilo)-2,1,3-benzoxadiazol
SMILES BrCC1=CC2=NON=C2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzoxadiazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.03
Porcentaje de pureza 97%