Learn More
5-(Bromethyl)-2,1,3-benzotiadiazol, +95 %
Código de producto. 10120872
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10120872 250 mg 250 miligramos
10292772 1 g 1 g
10306924 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10120872 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC09208CB
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 65858-50-6
Fórmula molecular C7H5BrN2S
Peso molecular (g/mol) 229.095
Clave InChI JEPACAAYCVWCFI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 591004
Nombre IUPAC 5-(bromometil)-2,1,3-benzotiadiazol
SMILES C1=CC2=NSN=C2C=C1CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Bromomethyl)-2, 1, 3-benzothiadiazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5-bromomethyl-2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5 thiadiazole, 5-bromomethylbenzo-2,1,3-thiadiazole, 5-bromomethyl-benzo 1,2,5 thiadiazole, 2,1,3-benzothiadiazole,5-bromomethyl, 2,1,3-benzothiadiazole, 5-bromomethyl, 5-bromomethyl benzo c 1,2,5-thiadiazole, 5-bromomethyl-2,1,3-benzthiadiazole, 5-bromomethylbenzo-2.1.3-thiadiazole, 5-bromomethylbenzo 2,1,3 thiadiazole
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.1
Porcentaje de pureza 95%