Learn More
5-(Bromometil)-1-metil-1H-1,2,3-benzotriazol, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10672495 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
10600913 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10435892 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10672495 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC23508DE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
CAS 499770-76-2
Fórmula molecular C8H8BrN3
Peso molecular (g/mol) 226.077
Clave InChI OSUZHHPMRAIJDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methylbenzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-benzotriazole, 1h-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl, 5-bromomethyl-1-methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-bromomethyl-1-methyl-1h-benzotriazole
PubChem CID 2795418
Nombre IUPAC 5-(bromometil)-1-metilbenzotriazol
SMILES CN1C2=C(C=C(C=C2)CBr)N=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Bromomethyl)-1-methyl-1H-1, 2, 3-benzotriazole
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.08
Porcentaje de pureza 95%