Learn More
5-Bromoisoquinoline, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10544964 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10544964 5 g Glass bottle 5 g
10336414 1 g Glass bottle 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10544964 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 372750050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 34784-04-8
Fórmula molecular C9H6BrN
Peso molecular (g/mol) 208.06
Número MDL MFCD01646405
Clave InChI CYJZJGYYTFQQBY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoquinoline, 5-bromo, 5-bromo-isoquinoline, 5-bromo isoquinoline, 5-bromoisoquinoline?, pubchem6214, acmc-1adiy, 5-bromoisoquinoline, ksc226k2l, buttpark 44\07-76, 5-bromoisoquinoline 250mg
PubChem CID 736487
Nombre IUPAC 5-bromoisoquinolina
SMILES BrC1=C2C=CN=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoisoquinoline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.06