Learn More
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromoisophthalic acid |
| CAS | 23351-91-9 |
| % mín. CAS | 95.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula molecular | C8H3BrO4 |
| Fórmula lineal | BrC6H3(CO2H)2 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?