Learn More
Clorhidrato de 5-bromoisoindolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromoisoindoline Hydrochloride |
| CAS | 919346-89-7 |
| Fórmula molecular | C8H8BrN • hCi |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-isoindole Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrN.ClH/c9-8-2-1-6-4-10-5-7(6)3-8;/h1-3,10H,4-5H2;1H |
| SMILES | C1=C2CNCC2=CC(=C1)Br.Cl |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2,3-dihidro-1H-isoindol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 198.063646 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.9607 |