Learn More
Anhídrido 5-bromoisatoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10091064 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10091064 1 g 1 g
10516674 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10091064 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398570010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4692-98-2
Fórmula molecular C8H4BrNO3
Peso molecular (g/mol) 242.03
Número MDL MFCD00016921
Clave InChI DXSMYDSFWCOSFM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoisatoic anhydride, 6-bromo-2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 6-bromo-1h-benzo d 1,3 oxazine-2,4-dione, 6-bromo isatinic anhydride, 5-bromoisatoicanhydride, 6-bromo-2,4-dihydro-1h-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 2h-3,1-benzoxazine-2,4 1h-dione, 6-bromo, 6-bromo-1,2-dihydro-4h-3,1-benzoxazine-2,4-dione, 5-bromo-isatoic anhydride, 6-bromo-1h-benzo d 1,3-oxazaperhydroine-2,4-dione
PubChem CID 288561
Nombre IUPAC 6-bromo-1H-3,1-benzoxazina-2,4-diona
SMILES BrC1=CC=C2NC(=O)OC(=O)C2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoisatoic anhydride
Punto de fusión 285°C to 287°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.02
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromoisatoic anhydride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.