Learn More
5-bromosatina, TRC
Código de producto. 30345698
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345698 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30345698 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6846401G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoisatin
CAS 87-48-9
Fórmula molecular C8H4BrNO2
Cantidad 1 g
Sinónimo 5-Bromo-indole-2,3-dione, 5-bromo-Isatin, 5-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 5-Bromo-2,3-indolinedione, 5-Bromoindole-2,3-dione, 5-Bromoisatin, NSC 4980
Fórmula InChI InChI=1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
SMILES Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indol-2,3-diona
Peso molecular (g/mol) 226.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.9425