Learn More
5-Bromoisatina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10126433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10126433 5 g Frasco de vidrio 5 g
10538873 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10126433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154230050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-48-9 | C8H4BrNO2 | 226.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-48-9
Fórmula molecular C8H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 226.03
Número MDL MFCD00005719
Clave InChI MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoisatin, 5-bromoindoline-2,3-dione, 5-bromoindole-2,3-dione, isatin, 5-bromo, 5-bromisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromisatin czech, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromoisatin monohydrate
PubChem CID 6889
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoisatin
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 251.0°C to 253.0°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Beilstein 21, 453
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromoisatin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.