Learn More
5-Bromoisatina, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Bromoisatin is used in the synthesis of N-derivatives of 5-bromoisatin, N-substituted pyrroles, linear polyaryleneoxindoles, 5-bromodioxindole, cinchoninic acid derivatives, 3-hydroxyoxindole, S-benzyldithiocarbazate Schiff Bases, 5-bromooxindole and Morita-Baylis-Hillman adducts of isatin derivatives. It is an indole derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 5-bromoisatina se utiliza en la síntesis de N-derivados de 5-bromoisatina, pirroles N-sustituidos, poliarilenoxindolas lineares, 5-bromodoxindoles, derivados de ácido cinconínico, 3-hidroxioxindoles, bases de Schiff de S-bencilditiocarbazato, 5-bromoxindoles y aductos Morita-Baylis-Hillman de derivados de isatina. Es un derivado del indol.
Solubilidad
Soluble en N,N dimetilformamida.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromoisatin |
| Punto de fusión | ∼250°C (decomposition) |
| Cantidad | 500 g |
| Beilstein | 383760 |
| Información de solubilidad | Soluble in N,N dimethylformamide. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.03 |
| Porcentaje de pureza | ≥90% |