Learn More
5-Bromoisatina, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334669 50 g 50 g
11440224 100 g 100 g
11450224 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13641.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 87-48-9 | C8H4BrNO2 | 226.029 g/mol
5-Bromoisatin is used in the synthesis of N-derivatives of 5-bromoisatin, N-substituted pyrroles, linear polyaryleneoxindoles, 5-bromodioxindole, cinchoninic acid derivatives, 3-hydroxyoxindole, S-benzyldithiocarbazate Schiff Bases, 5-bromooxindole and Morita-Baylis-Hillman adducts of isatin derivatives. It is an indole derivative.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 5-bromoisatina se utiliza en la síntesis de N-derivados de 5-bromoisatina, pirroles N-sustituidos, poliarilenoxindolas lineares, 5-bromodoxindoles, derivados de ácido cinconínico, 3-hidroxioxindoles, bases de Schiff de S-bencilditiocarbazato, 5-bromoxindoles y aductos Morita-Baylis-Hillman de derivados de isatina. Es un derivado del indol.
Solubilidad
Soluble en N,N dimetilformamida.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87-48-9
Fórmula molecular C8H4BrNO2
Peso molecular (g/mol) 226.029
Número MDL MFCD00149345
Clave InChI MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoisatin, 5-bromoindoline-2,3-dione, 5-bromoindole-2,3-dione, isatin, 5-bromo, 5-bromisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromisatin czech, 5-bromo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-bromo, 5-bromoisatin monohydrate
PubChem CID 6889
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indol-2,3-diona
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=O)C(=O)N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoisatin
Punto de fusión ∼250°C (decomposition)
Cantidad 50 g
Beilstein 383760
Información de solubilidad Soluble in N,N dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.03
Porcentaje de pureza ≥90%