Learn More
Diacetato de 5-bromoindoil, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11337626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11337626 1 g 1 g
11347626 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11189.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 33588-54-4 | Molecular Formula: C12H10BrNO3 | Molecular Weight: 296.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33588-54-4
Fórmula molecular C12H10BrNO3
Peso molecular (g/mol) 296.12
Número MDL MFCD00005799
Clave InChI XJRIDJAGAYGJCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindoxyl diacetate, 1-acetyl-5-bromo-1h-indol-3-yl acetate, 5-bromoindoxyldiacetate, n-acetyl-5-bromoindolyl acetate, 1-acetyl-3-acetyloxy-5-bromoindole, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromoindole, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-, acetate ester, 3-acetoxy-1-acetyl-5-bromo-indole, 1h-indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-, acetate, pubchem16263
PubChem CID 118505
Nombre IUPAC acetato de (1-acetil-5-bromoindol-3-il)
SMILES CC(=O)N1C=C(C2=C1C=CC(=C2)Br)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoindoxyl diacetate
Punto de fusión 122°C to 125°C
Cantidad 1 g
Beilstein 236935
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.13
Porcentaje de pureza ≥98%