Learn More
5-bromoindolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Bromoindoline |
| CAS | 22190-33-6 |
| Fórmula molecular | C8H8BrN |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Bromo-2,3-dihydro-1H-indole, 5-Bromo-2,3-dihydroindole |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2 |
| SMILES | Brc1ccc2NCCc2c1 |
| Nombre IUPAC | 5-bromo-2,3-dihidro-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 198.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.984 |