Learn More
5-Bromoindoline, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10604935 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g
Código de producto.
10604935 1g
1 options
Código de producto. 10604935 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 398630010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoindoline
CAS 22190-33-6
Punto de ebullición 114.0°C to 115.0°C (5.0 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C8H8BrN
Número MDL MFCD00027410
Cantidad 1g
Sinónimo 5-bromoindoline, 1h-indole, 5-bromo-2,3-dihydro, 5-bromo-indoline, zlchem 28, 5-bromodihydroindole, pubchem7319, acmc-1cez6, 5-bromo-2,3-dihydro-indole, ksc497i6r
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)Br
Nombre IUPAC 5-bromo-2,3-dihydro-1H-indole
Peso molecular (g/mol) 198.06
PubChem CID 3411566
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.06
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromoindoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.