Learn More
5-bromoindol, TRC
Código de producto. 30343502
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343502 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30343502 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6845405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromo-1H-indole
CAS 10075-50-0
Fórmula molecular C8 H6 Br N
Cantidad 5 g
Sinónimo GR 43930X, Naratriptan related, GR43930X, 5-Bromoindole, Naratriptan Hydrochloride (GR85548A) related
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-5,10H
SMILES Brc1ccc2[nH]ccc2c1
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indol
Peso molecular (g/mol) 196.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.9684