Learn More
5-Bromoindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10080640 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10080640 5 g Frasco de vidrio 5 g
10466900 25 g Frasco de vidrio 25 g
10504284 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10080640 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107060050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10075-50-0
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00005670
Clave InChI VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indol
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoindole
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 89.0°C to 92.0°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o trozos