Learn More
5-Bromoindol-3-carboxaldehído, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15409089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15409089 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15409089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19075.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
CAS 877-03-2
Punto de fusión 204°C to 206°C
Fórmula molecular C9H6BrNO
Número MDL MFCD00152016
Cantidad 1 g
Beilstein 124725
Sinónimo 5-bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-bromoindole-3-carbaldehyde, 5-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 5-bromo-3-formylindole, 5-bromoindole-3-aldehyde, 5-bromo-3-formyl-1h-indole, 5-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo, pubchem9122, acmc-209qpj
Clave InChI PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C=O
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indol-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 224.057
PubChem CID 70137
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.06
Porcentaje de pureza ≥98%