Learn More
5-Bromoindol-3-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10706485 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10706485 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10706485 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399790050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
CAS 877-03-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 205°C to 206°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H6BrNO
Número MDL MFCD00152016
Cantidad 5 g
Sinónimo 5-bromoindole-3-carboxaldehyde, 5-bromoindole-3-carbaldehyde, 5-bromoindole-3-carboxyaldehyde, 5-bromo-3-formylindole, 5-bromoindole-3-aldehyde, 5-bromo-3-formyl-1h-indole, 5-bromo-1h-indole-3-carboxaldehyde, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-bromo, pubchem9122, acmc-209qpj
Clave InChI PEENKJZANBYXNB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)C=O
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indol-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 224.05
PubChem CID 70137
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.05
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Bromoindole-3-carboxaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.