Learn More
Ácido 5-bromoindol-3-acético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10589980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10589980 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10244370 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10589980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 107072500
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 40432-84-6 | C10H8BrNO2 | 254.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40432-84-6
Fórmula molecular C10H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 254.08
Número MDL MFCD00005637
Clave InChI WTFGHMZUJMRWBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindole-3-acetic acid, 2-5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-1h-indol-3-yl-acetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 5-bromo, 5-bromo-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-indoleacetic acid, chembl82440, 5-bromo-1h-indole-3-acetic acid, 5-bromoindole-3-aceticacid, 4ojq
PubChem CID 96734
Nombre IUPAC ácido 2-(5-bromo-1H-indol-3-il)acético
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CN2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Bromoindole-3-acetic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 141°C to 148°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino